Imprimer
di-Sodium tétraborate décahydraté 99.5-105.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance Materials
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): di-Sodium tétraborate à 10 molécules d'eau
7457-20EA 612.83 EUR
7457-20 7457-06
di-Sodium tétraborate décahydraté 99.5-105.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
di-Sodium tétraborate décahydraté
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Poids moléculaire: 381.37 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 75
Densité: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Indice Merck: 13,08662
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₂B₄O₇·10H₂O) 99.5 - 105.0 %
ACS - pH of 0.01M Solution at 25°C 9.15 - 9.20
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.005 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
CHIRALPAK® - Registered trademark of Daicel Chemical Industries Ltd.