Imprimer
Colécalciférol, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Vitamin D3, Colecalciferol
5.00936.0010 5.00936.0100
5.00936.0010EA 821 EUR
5.00936.0010 5.00936.0100
Colécalciférol, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Colécalciférol
Formule: C₂₇H₄₄O
Poids moléculaire: 384.65 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078131
Numéro CAS: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
UN: 2811
ADR: 6.1 I