Calcium chlorure dihydraté, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
CaCl₂·2H₂O Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa) Point de fusion: 176 °C Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149613 Numéro CAS: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Indice Merck: 13,01660 |
Résultats des tests de spécification
Assay | min. 99.0 % |
Ammonium (NH4) | max. 0.005 % |
Barium (Ba) | max. 0.003 % |
Potassium (K) | max. 0.01 % |
Magnesium (Mg) | max. 0.05 % |
Sodium (Na) | max. 0.01 % |
Strontium (Sr) | max. 0.05 % |
Insoluble in Water | max. 0.005 % |
Oxidizing Substances (as NO3) | max. 0.003 % |
pH of 5% Solution at 20°C | 4.5 - 6.5 |
Sulfate (SO4) | max. 0.005 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Iron (Fe) | max. 5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |