(-)-Quinine chlorhydrate dihydraté 99% may contain up to 10% Dihydroquinine
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
Purity: 99%
CAS No.: 6119-47-7
Molecular Formula: C20H24N2O2.HCl.2H2O
Formula Weight: 396.91 (360.88anhy)
Beilstein Reference: 6112655
Merck Reference: 14,8061
Optical Rotation: -246° (c=2 in 0.1M HCl)
MDL No.: MFCD00151248
Formule:
C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O Poids moléculaire: 396.91 g/mol Point de fusion: 158…160 °C Point éclair: 122 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151248 Numéro CAS: 6119-47-7 EINECS: 205-001-1 |