Trichlorure de bore 1 M dans le dichloromethane stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 10294-34-5
Molecular Formula: BCl3
Formula Weight: 117.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00011313
Formule:
BCl₃ Poids moléculaire: 117.17 g/mol Point d'ébullition: 12.4 Point de fusion: -107 Densité: 1.326 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011313 Numéro CAS: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 UN: 2927 ADR: 6.1 II Indice Merck: 12,01378 |