Imprimer
Acide perchlorique, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
9656-00EA 168.05 EUR
9656-00 9656-33
Acide perchlorique, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
Poids moléculaire: 100,46 g/mol
Point d'ébullition: 39 °C (75 hPa)
Point de fusion: –101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/22/16640622.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (HClO₄) 60.0 - 62.0 %
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Ignition ≤0.003 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.001 %
ACS - Silicate and Phosphate (as SiO₂) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤1 ppm