Imprimer
Potassium sulfate ≥99.0%, cristaux fins, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3278.1000EA 70.32 EUR
3278.1000 3278-07 3278-R
Potassium sulfate ≥99.0%, cristaux fins, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium sulfate
Formule: K₂SO₄
Point d'ébullition: 1698 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1069 °C
Densité: 2,66 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011388
Numéro CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Indice Merck: 13,07759
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.01%
Assay (K₂SO₄) ≥ 99.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.5 - 8.5
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Calcium (Ca) ≤ 0.01 %
Magnesium (Mg) ≤ 0.005 %
Sodium (Na) ≤ 0.02 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs