Calcium nitrate tétrahydraté 99.0-103.0%, soluble, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Marques : Avantor Performance MaterialsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Ca(NO₃)₂·4H₂O Point de fusion: ∼42 °C Densité: 2,36 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149604 Numéro CAS: 13477-34-4 EINECS: 233-332-1 UN: 1454 ADR: 5.1,III Indice Merck: 13,01687 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 99.0 - 103.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 5.0 - 7.0 |
ACS - Assay (Ca(NO₃)₂·4H₂O) | 99.0 - 103.0 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 5.0 - 7.0 |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
ACS - Nitrite (NO₂) | ≤0.001 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.002 % |
ACS - Barium (Ba) | ≤0.005 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
ACS - Iron (Fe) | ≤5 ppm |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.05 % |
ACS - Potassium (K) | ≤0.005 % |
ACS - Sodium (Na) | ≤0.01 % |
ACS - Strontium (Sr) | ≤0.05 % |