Imprimer
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H55462.03 H55462.06
H55462.03EA 160 EUR
H55462.03 H55462.06
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 99163-12-9 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD02684110
Formule: C₁₂H₉NO
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684110
Numéro CAS: 99163-12-9