Imprimer
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Pyridin-2-yl-benzaldehyde, 4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
H55498.03 H55498.06
H55498.03EA 57 EUR
H55498.03 H55498.06
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥98%
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 127406-56-8 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 50-52° MDL No.: MFCD01863537
Formule: C₁₂H₉NO
Point de fusion: 50…52 °C
Point éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863537
Numéro CAS: 127406-56-8