Imprimer
(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L00502.06 L00502.14
L00502.06EA 51.4 EUR
L00502.06 L00502.14
(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97% CAS No.: 13138-25-5 Molecular Formula: CH3CH=CHCH2P(C6H5)3Cl Formula Weight: 352.84 Melting Point: ca 225-230° dec. Beilstein Reference: 4170527
Formule: C₂₂H₂₂ClP
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051868
Numéro CAS: 13138-25-5