Imprimer
Cobalt(II) isopropoxide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
42810.03 42810.06
42810.03EA 116 EUR
42810.03 42810.06
Cobalt(II) isopropoxide
Cobalt(II) isopropoxide
CAS No.: 60406-95-3 Molecular Formula: Co[OCH(CH3)2]2 Formula Weight: 178.11 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00799075
Formule: C₆H₁₄CoO₂
Poids moléculaire: 178.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799075
Numéro CAS: 60406-95-3
UN: 3181
ADR: 4.1 III