Imprimer
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L19553.03 L19553.MD
L19553.03EA 138 EUR
L19553.03 L19553.MD
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 158063-66-2 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Melting Point: 147-149° MDL No.: MFCD00082626
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Point de fusion: 147…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082626
Numéro CAS: 158063-66-2