(Iodomethyl)cyclopropane 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₇I Poids moléculaire: 182.00 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06410734 Numéro CAS: 33574-02-6 |