N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(4-Methylpyridin-2-yl)thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 21242-21-7
Molecular Formula: C7H9N3S
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 216-220°
MDL No.: MFCD04117348
Formule:
C₇H₉N₃S Poids moléculaire: 167.23 g/mol Point de fusion: 216…220 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04117348 Numéro CAS: 21242-21-7 |