Aluminium perchlorate nonahydrate, Qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 81029-06-3
Molecular Formula: Al(ClO4)3.9H2O
Formula Weight: 487.46 (325.33anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 82°
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149130
Formule:
AlCl₃O₁₂·9H₂O Point de fusion: 82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149130 Numéro CAS: 81029-06-3 EINECS: 238-437-6 UN: 1481 ADR: 5.1,II |