Barium isopropoxide 20% (p/v) dans le propanol-2
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Barium i-propoxide
CAS No.: 24363-37-9
Molecular Formula: C6H14BaO2
Formula Weight: 255.52
Flash Point: 22°(72°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.89
Appearance: Yellow
Odour: Alcohol-like
UN No.: 3274
MDL No.: MFCD00050486
In Sol-Gel synthesis and superconductors
Formule:
C₆H₁₄BaO₂ Poids moléculaire: 255.501 g/mol Densité: 0.89 Point éclair: 22 °C (72 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00050486 Numéro CAS: 24363-37-9 UN: 3274 ADR: 3 II |