Imprimer
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
A13838.09 A13838.18 A13838.30
A13838.09EA 40.1 EUR
A13838.09 A13838.18 A13838.30
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene ≥98%
2,4-Bis(chloromethyl)-1,3,5-trimethylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 1585-17-7 Molecular Formula: C11H14Cl2 Formula Weight: 217.14 Melting Point: 104-107° Boiling Point: 180°/20mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013681
Formule: C₁₁H₁₄Cl₂
Point d'ébullition: 180 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013681
Numéro CAS: 1585-17-7
UN: 3261
ADR: 8,III