Imprimer
2-tert-Butyltoluene ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33036.03 H33036.06
H33036.03EA 267 EUR
H33036.03 H33036.06
2-tert-Butyltoluene ≥99%
2-tert-Butyltoluene
Purity: 99% CAS No.: 1074-92-6 Molecular Formula: C11H16 Formula Weight: 148.25 Refractive Index: 1.5075
Formule: C₁₁H₁₆
Densité: 0,89
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059209
Numéro CAS: 1074-92-6
UN: 2667
ADR: 6.1,III