3,3'-Dimethyldiphenylamine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Di-m-tolylamine
Purity: 98%
CAS No.: 626-13-1
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Flash Point:
Formule:
C₁₄H₁₅N Point d'ébullition: 200 °C (24 mmHg) Densité: 1,04 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00059315 Numéro CAS: 626-13-1 |