Imprimer
4-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 4-Phenoxybenzeneboronic acid
H52950.03 H52950.06
H52950.03EA 49.3 EUR
H52950.03 H52950.06
4-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 51067-38-0 Molecular Formula: C12H11BO3 Formula Weight: 214.03 Melting Point: 141-145° MDL No.: MFCD00093312
Formule: C₁₂H₁₁BO₃
Poids moléculaire: 214.03 g/mol
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093312
Numéro CAS: 51067-38-0