Imprimer

4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): (4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 4-Phenoxybenzeneboronic acid

359640010 359640050 359640250
ACRO359640010EA 51.6 EUR
ACRO359640010 ACRO359640050 ACRO359640250
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₁BO₃
Poids moléculaire: 214.03 g/mol
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00093312
Numéro CAS: 51067-38-0

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR