Imprimer
3-Phenoxyphenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Phenoxyphenyl)boronic acid, 3-Phenoxybenzeneboronic acid
H32879.MD H32879.03
H32879.MDEA 79 EUR
H32879.MD H32879.03
3-Phenoxyphenylboronic acid ≥97%
3-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 97+% CAS No.: 221006-66-2 Molecular Formula: C12H11BO3 Formula Weight: 214.03 Melting Point: 138-143° MDL No.: MFCD07780272
Formule: C₁₂H₁₁BO₃
Poids moléculaire: 214.03 g/mol
Point de fusion: 138…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780272
Numéro CAS: 221006-66-2