Imprimer
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L12590.06 L12590.14
L12590.06EA 63.4 EUR
L12590.06 L12590.14
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline ≥98%
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Purity: 98% CAS No.: 30273-42-8 Molecular Formula: C7H7BrClN Formula Weight: 220.50 Melting Point: 37-40° Beilstein Reference: 2717133 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041432
Formule: C₇H₇BrClN
Point de fusion: 37…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041432
Numéro CAS: 30273-42-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III