Imprimer
4-(Methylthio)butanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B22673.03 B22673.06 B22673.14
B22673.03EA 40.7 EUR
B22673.03 B22673.06 B22673.14
4-(Methylthio)butanol ≥99%
4-(Methylthio)butanol
Purity: 99% CAS No.: 20582-85-8 Molecular Formula: C5H12OS Formula Weight: 120.21 Flash Point: 101°(215°F) Refractive Index: 1.4870 Odour: Unpleasant Boiling Point: 95-98°/20mm MDL No.: MFCD00002973
Formule: C₅H₁₂OS
Point d'ébullition: 95…98 °C (20 mmHg)
Densité: 0,999
Point éclair: 101 °C (215 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002973
Numéro CAS: 20582-85-8