Vincristine sulphate
Marques : Cayman ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄₆H₅₈N₄O₁₄S Poids moléculaire: 923.04 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00084729 Numéro CAS: 2068-78-2 EINECS: 218-190-0 UN: 2811 ADR: 6.1 II |