Imprimer
Vincristine sulphate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
J60907.X0 J60907.MB J60907.MA
J60907.X0EA 0 EUR
J60907.X0 J60907.MB J60907.MA
Vincristine sulphate ≥98%
Vincristine sulphate
Formule: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
Poids moléculaire: 923.04 g/mol
Point d'ébullition: 273…281 °C
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00084729
Numéro CAS: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 14,9986