Europium(III) perchlorate hexahydrate 50% (p/p) en solution aqueuse, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Europium(III) perchlorate
CAS No.: 13537-22-9
Molecular Formula: Eu(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 558.40 (450.32anhy)
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3211
MDL No.: MFCD00150233
Formule:
Cl₃EuO₁₂·6H₂O Poids moléculaire: 558.4 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150233 Numéro CAS: 13537-22-9 EINECS: 236-907-5 UN: 3211 ADR: 5.1 II |