Imprimer
L-(-)-Fucose 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (-)-Fucose, 6-Deoxy-L-Galactose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
A16789.03 A16789.06
A16789.03EA 58.3 EUR
A16789.03 A16789.06
L-(-)-Fucose 98%
L(-)-Fucose
Purity: 99% CAS No.: 2438-80-4 Molecular Formula: C6H12O5 Formula Weight: 164.16 Melting Point: 139-142° Beilstein Reference: 1422661 Merck Reference: 14,4279 Optical Rotation: -75° (c=10 in water) MDL No.: MFCD00069812
Formule: C₆H₁₂O₅
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069812
Numéro CAS: 2438-80-4
EINECS: 219-452-7
Indice Merck: 14,4279