Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tris(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
Purity: 94%
CAS No.: 175136-62-6
Molecular Formula: C24H9F18P
Formula Weight: 670.28
Melting Point: 98-102°
Boiling Point: 128-130°/0.5mm
MDL No.: MFCD00042428
Formule:
C₂₄H₉F₁₈P Poids moléculaire: 670.28 g/mol Point d'ébullition: 128…130 °C (0.5 mmHg) Point de fusion: 98…102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042428 Numéro CAS: 175136-62-6 |