Imprimer
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
B22253.03 B22253.06
B22253.03EA 23.5 EUR
B22253.03 B22253.06
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine ≥98%
4-Chloro-6-nitro-o-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 62790-50-5 Molecular Formula: C7H7ClN2O2 Formula Weight: 186.60 Melting Point: 121-123° MDL No.: MFCD01320687
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Poids moléculaire: 186.60 g/mol
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320687
Numéro CAS: 62790-50-5
UN: 2237
ADR: 6.1 III