Geranyl acetate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 105-87-3
Molecular Formula: (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2O2CCH3
Formula Weight: 196.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 104°(219°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.91
Refractive Index: 1.461
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Boiling Point: 137-139°/25mm
MDL No.: MFCD00015037
Formule:
C₁₂H₂₀O₂ Point d'ébullition: 137…139 °C (25 mmHg) Densité: 0,91 Point éclair: 104 °C (219 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00015037 Numéro CAS: 105-87-3 EINECS: 203-341-5 |