Trimethylamine-N-oxide dihydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Trimethylamine oxide dihydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 62637-93-8
Molecular Formula: (CH3)3NO.2H2O
Formula Weight: 111.14 (75.11anhy)
Melting Point: 96-101°
Beilstein Reference: 3612927
Merck Reference: 14,9710
MDL No.: MFCD00149077
Formule:
C₃H₉NO·2H₂O Point de fusion: 96…101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149077 Numéro CAS: 62637-93-8 EINECS: 214-675-6 Indice Merck: 14,9710 |