ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 7542-64-5
Molecular Formula: C8H5Br2FO
Formula Weight: 295.93
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 36-38°
Beilstein Reference: 2256317
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03791309
Formule:
C₈H₅Br₂FO Poids moléculaire: 295.93 g/mol Point de fusion: 36…38 °C |
Numéro MDL:
MFCD03791309 Numéro CAS: 7542-64-5 UN: 3261 ADR: 8 III |