Imprimer
D-(+)-Cellobiose ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
A14553.06 A14553.14 A14553.22
A14553.06EA 34.5 EUR
A14553.06 A14553.14 A14553.22
D-(+)-Cellobiose ≥98%
D-(+)-Cellobiose
Purity: 98+% CAS No.: 528-50-7 Molecular Formula: C12H22O11 Formula Weight: 342.30 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 234° dec. Beilstein Reference: 93795 Merck Reference: 14,1961 Optical Rotation: +34° (c=10 in water, 15h) MDL No.: MFCD00136034
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Poids moléculaire: 342.30 g/mol
Point de fusion: 234 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136034
Numéro CAS: 528-50-7
EINECS: 208-436-5