Imprimer
Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
41718.AD 41718.AK 41718.K2
41718.ADEA 89.2 EUR
41718.AD 41718.AK 41718.K2
Tetrabutylphosphonium hydroxide 40% (p/p) en solution aqueuse
Tetrabutylphosphonium hydroxide
CAS No.: 14518-69-5 Molecular Formula: C16H37OP Formula Weight: 276.45 Physical Form: Liquid Density: 0.989 Refractive Index: 1.4120 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00068456
Formule: C₁₆H₃₇OP
Densité: 0,989
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068456
Numéro CAS: 14518-69-5
EINECS: 238-528-0
UN: 3267
ADR: 8,II