Imprimer
Indium(III) isopropoxide ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Dans une ampoule sous argon
42098.04 42098.09 42098.02
42098.04EA 231 EUR
42098.04 42098.09 42098.02
Indium(III) isopropoxide ≥99.9% (base métaux)
Indium(III) isopropoxide
Purity: 99.9% CAS No.: 38218-24-5 Molecular Formula: C9H21InO3 Formula Weight: 292.08 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 145° dec. UN No.: 3181 MDL No.: MFCD00210318
Precursor used in the preparation of indium oxide containing films
Formule: C₉H₂₁InO₃
Point de fusion: 145 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210318
Numéro CAS: 38218-24-5
UN: 3181
ADR: 4.1,III