2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Purity: 97%
CAS No.: 852062-17-0
Molecular Formula: C6H4F4N2
Formula Weight: 180.10
Melting Point: 64-68°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD10699117
Formule:
C₆H₄F₄N₂ Point de fusion: 64…68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10699117 Numéro CAS: 852062-17-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |