D-(+)-Cellobiose octaacetate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 5346-90-7
Molecular Formula: C28H38O19
Formula Weight: 678.59
Melting Point: 224-231°
Beilstein Reference: 79280
Merck Reference: 14,1961
Optical Rotation: +40° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00009600
Formule:
C₂₈H₃₈O₁₉ Poids moléculaire: 678.59 g/mol Point de fusion: 224…231 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009600 Numéro CAS: 5346-90-7 EINECS: 226-304-5 |