Imprimer
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
14595.14 14595.22
14595.14EA 96.6 EUR
14595.14 14595.22
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 15280-55-4 Molecular Formula: Dy(OOCCH)3.4H2O Formula Weight: 411.68 (339.62anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013033
Formule: C₆H₉DyO₆·4H₂O
Poids moléculaire: 411.68 g/mol
Point de fusion: 120 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013033
Numéro CAS: 15280-55-4
EINECS: 242-565-8