Imprimer
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11314.09 11314.18
11314.09EA 81.8 EUR
11314.09 11314.18
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 15280-55-4 Molecular Formula: Dy(OOCCH3)3.4H2O Formula Weight: 411.68 (339.62anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00013033
Formule: C₆H₉DyO₆·4H₂O
Poids moléculaire: 411.68 g/mol
Point de fusion: 120 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013033
Numéro CAS: 15280-55-4
EINECS: 242-565-8