Imprimer
Mercure (II) chlorure 54 g/l en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
MC306817.0500 MC306817.1000
PRLSMC306817.0500EA 82.1 EUR
PRLSMC306817.0500 PRLSMC306817.1000
Mercure (II) chlorure 54 g/l en solution aqueuse
Mercure (II) chlorure
Formule: HgCl₂
Poids moléculaire: 271.5 g/mol
Point d'ébullition: 302
Point de fusion: 273
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011041
Numéro CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 2922
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,05901