6-Bromoquinolin-2(1H)-one 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 1810-66-8
Molecular Formula: C9H6BrNO
Formula Weight: 224.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formule:
C₉H₆BrNO Poids moléculaire: 224.05 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD08703169 Numéro CAS: 1810-66-8 |