Imprimer
Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B22159.03 B22159.06
B22159.03EA 59.5 EUR
B22159.03 B22159.06
Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥98%
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Purity: 98% CAS No.: 2001-29-8 Molecular Formula: C14H11BrO Formula Weight: 275.14 Melting Point: 109-112° Beilstein Reference: 2211322
Formule: C₁₄H₁₁BrO
Point de fusion: 109…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016331
Numéro CAS: 2001-29-8