Imprimer
2-Bromoisonicotinamide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromopyridine-4-carboxamide
L19854.03 L19854.06
L19854.03EA 83.2 EUR
L19854.03 L19854.06
2-Bromoisonicotinamide ≥97%
2-Bromoisonicotinamide
Purity: 97% CAS No.: 29840-73-1 Molecular Formula: C6H5BrN2O Formula Weight: 201.02 Melting Point: 192° Beilstein Reference: 471892
Formule: C₆H₅BrN₂O
Point de fusion: 192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234156
Numéro CAS: 29840-73-1