Copper(II) isopropoxide ≥98% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 23578-23-6
Molecular Formula: [(CH3)2CHO]2Cu
Formula Weight: 181.73
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3180
MDL No.: MFCD00074982
Formule:
C₆H₁₄CuO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00074982 Numéro CAS: 23578-23-6 UN: 3181 ADR: 4.1,III |