Imprimer
Ytterbium(III) isopropoxide
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ytterbium(III) i-propoxide
Dans une ampoule sous argon
39579.03 39579.06
39579.03EA 170 EUR
39579.03 39579.06
Ytterbium(III) isopropoxide
Ytterbium(III) isopropoxide
CAS No.: 6742-69-4 Molecular Formula: C9H21O3Yb Formula Weight: 350.31 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Odourless Boiling Point: 190-200°/0.2mm subl. UN No.: 2925 MDL No.: MFCD00145532
Formule: C₉H₂₁O₃Yb
Poids moléculaire: 350.30 g/mol
Point d'ébullition: 190…200 °C (0.2 mmHg) (subl.)
Point de fusion: 200 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145532
Numéro CAS: 6742-69-4
UN: 2925
ADR: 4.1 III