Lanthanum(III) isopropoxide (40% La)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 19446-52-7
Molecular Formula: C9H21LaO3
Formula Weight: 316.18
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Alcohol-like
Melting Point: 120-128°
Boiling Point: 170°/0.04mm subl.
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00015305
Formule:
C₉H₂₁LaO₃ Poids moléculaire: 316.18 g/mol Point d'ébullition: 170 °C (0.04 mmHg) (subl.) Point de fusion: 120…128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015305 Numéro CAS: 19446-52-7 ADR: 4.1 III |