Erbium(III) isopropoxide
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Erbium(III) i-propoxide
CAS No.: 14814-07-4
Molecular Formula: C9H21ErO3
Formula Weight: 344.52
Flash Point: 58°(138°F)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00144253
Formule:
C₉H₂₁ErO₃ Poids moléculaire: 344.52 g/mol Point de fusion: 325 °C (déc.) Point éclair: 58 °C (138 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144253 Numéro CAS: 14814-07-4 ADR: 4.1 III |