Diphenyl phosphate ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Diphenyl hydrogen phosphate
Purity: 97%
CAS No.: 838-85-7
Molecular Formula: C12H11O4P
Formula Weight: 250.19
Melting Point: 62-70°
Beilstein Reference: 1379164
Formule:
C₁₂H₁₁O₄P Point de fusion: 62…70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003033 Numéro CAS: 838-85-7 EINECS: 212-657-2 |